PS611
Tetrachlorvinphos
analytical standard
Sinónimos:
Stirofox
About This Item
grado
analytical standard
envase
ampule of 1000 mg
fabricante / nombre comercial
Chem Service, Inc. PS-611
mp
97-98 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
environmental
cadena SMILES
COP(=O)(OC)O\C(=C/Cl)c1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C10H9Cl4O4P/c1-16-19(15,17-2)18-10(5-11)6-3-8(13)9(14)4-7(6)12/h3-5H,1-2H3/b10-5-
Clave InChI
UBCKGWBNUIFUST-YHYXMXQVSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)