PHR9016
(3RS)-3-Methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
Desfluoroofloxacin, Ofloxacin impurity C (PhEur)
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(CO1)N2C3=C1C(N4CCN(C)CC4)=CC=C3C(C(C(O)=O)=C2)=O
InChI
1S/C18H21N3O4/c1-11-10-25-17-14(20-7-5-19(2)6-8-20)4-3-12-15(17)21(11)9-13(16(12)22)18(23)24/h3-4,9,11H,5-8,10H2,1-2H3,(H,23,24)
Clave InChI
ANLIAKDHRADSBT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)