Merck
PHL89199
Genistein
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
4′,5,7-Trihydroxyisoflavone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H10O5
Número de CAS:
Peso molecular:
270.24
Beilstein:
263823
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Análisis
≥95.0% (HPLC)
formulario
powder
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-7,16-18H
Clave InChI
TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Inhibitor of tyrosine protein kinase; competitive inhibitor of ATP in other protein kinase reactions. Antiangiogenic agent, down-regulates the transcription of genes involved in controlling angiogenesis.
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)