Merck
PHL80479
(+)-Isocorydine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
11-Hydroxy-1,2,10-trimethoxyaporphine, Isocorydine hydrochloride, Luteanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H23NO4 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
377.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Análisis
≥98.0% (HPLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
mp
215-218 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC1=C2C(C[C@@]3([H])C4=C2C(OC)=C(OC)C=C4CCN3C)=CC=C1OC.Cl
InChI
1S/C20H23NO4.ClH/c1-21-8-7-12-10-15(24-3)20(25-4)18-16(12)13(21)9-11-5-6-14(23-2)19(22)17(11)18;/h5-6,10,13,22H,7-9H2,1-4H3;1H/t13-;/m0./s1
Clave InChI
ZWSKLEMBDRWSNZ-ZOWNYOTGSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)