Documentos clave
G005940
HPLC Analysis of Monoclonal Antibodies (mAb) with Charge Variance on Antibodix® WCX-NP10
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Antibodix WCX-NP10, 25 cm x 4.6 mm I.D., 10 μm particles (Z777272)
mobile phase: (A) 10 mM sodium phosphate buffer, pH 7.5; (B) A + 100 mM NaCl
gradient: 15 to 55% B in 30 min
flow rate: 0.8 mL/min
pressure: 840 psi (58 bar)
column temp.: ambient
detector: UV, 214 nm
injection: 5 μL
sample: monoclonal antibody
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
Información legal
Antibodix is a registered trademark of Sepax Technologies
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)