G005794
HPLC Analysis of Insulin (Species Variants) on BIOshell A160 Peptide C18
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: BIOshell A160 Peptide C18, 15 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (66905-U)
mobile phase: [A] 70:30, water with 0.1% TFA:acetonitrile with 0.09% TFA; [B] 55:45, water with 0.1% TFA:acetonitrile with 0.09% TFA
gradient: 0 to 100% B in 7.5 min
flow rate: 0.3 mL/min
pressure: 4040 psi (278 bar)
column temp.: 30 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 0.5 μL
sample: 200 μg/mL insulin (bovine, human, porcine) in 0.1% formic acid
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
Nota de análisis
Información legal
Analito
columna analítica
patrón
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)