Key Documents
G000948
Urea/carbamate/triazine/aniline pesticides
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Discovery C18, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (504955)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] water
flow rate: 2 mL/min
column temp.: 20 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 1 μL
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
environmental
Información legal
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Propachlor
    Cyanazine
    Atrazine
    Aldicarb
    Acetone
    Simazine
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)