Documentos clave
ES5681
ChromegaChiral Chiral CC3, 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3.0 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
1750,00 €
1750,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1750,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
1750,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Línea del producto
ChromegaChiral
fabricante / nombre comercial
ES Industries 123251-CC3
envase
1 ea of
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
10 cm × 3.0 mm
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
amylose, carbamate phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
1000 Å pore size
pH operativo
2-8
técnica de separación
chiral
supercritical fluid (SFC)
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)