Documentos clave
ES5648
ChromegaChiral Chiral CC2, 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Línea del producto
ChromegaChiral
fabricante / nombre comercial
ES Industries 122251-CC2
envase
1 ea of
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
10 cm × 2.1 mm
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
3-chloro-4 methylphenylcarbamate phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
1000 Å pore size
pH operativo
2-8
técnica de separación
chiral
supercritical fluid (SFC)
Descripción general
ChromegaChiral CC2 is a modified cellulose including 3-chloro-4 methylphenyl-carbamate bonding groups coated on high purity, high performance spherical silica particles. This combination of bonded groups stabilizes the solubility of coated phase making for a durable phase similar to other widely used coated phases.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)