ERMBD286
Paprika Powder (aflatoxin B1, G1)
ERM®, certified reference material
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
general analytical
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Nota de análisis
For more information please see:
ERMBD286
ERMBD286
Otras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details.
Biotoxins / Mycotoxins
Aflatoxin B1, Aflatoxin G1
Matrix Group: Spices
Biotoxins / Mycotoxins
Aflatoxin B1, Aflatoxin G1
Matrix Group: Spices
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)