CRM78329
β,β,3-Trimethylbenzenepropanol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
2,2-Dimethyl-3-(3-methylphenyl)propanol, 2,2-Dimethyl-3-(3-tolyl)propan-1-ol, 3-(2,2-Dimethyl-3-hydroxypropyl)toluene
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC1=CC=CC(CC(C)(C)CO)=C1
InChI
1S/C12H18O/c1-10-5-4-6-11(7-10)8-12(2,3)9-13/h4-7,13H,8-9H2,1-3H3
Clave InChI
FYMOBFDUZIDKMI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Información legal
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
269.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
132 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)