Merck
CRM01344
Supelco
Dodemorph
mixture of stereoisomers, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
4-Cyclododecyl-2,6-dimethylmorpholine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H35NO
Número de CAS:
Peso molecular:
281.48
Beilstein:
511312
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC1CN(CC(C)O1)C2CCCCCCCCCCC2
InChI
1S/C18H35NO/c1-16-14-19(15-17(2)20-16)18-12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-18/h16-18H,3-15H2,1-2H3
Clave InChI
JMXKCYUTURMERF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Órganos de actuación
Liver
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)