814690
TOYOPEARL® HW-65C Bulk Media
phase hydroxylated methacrylic polymer, bottle of 1 L, 75 μm particle size
Sinónimos:
TOYOPEARL® HW-65 Size Exclusion Media
About This Item
Línea del producto
TOYOPEARL®
formulario
slurry
envase
bottle of 1 L
fabricante / nombre comercial
Tosoh 14690
Parámetros
3 bar max. pressure
técnicas
LPLC: suitable
matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
hydroxylated methacrylic polymer phase
tamaño de partícula
75 μm
pH operativo
2-13
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificaciones
Forma física
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)