807656
TSKgel® Phenyl-5PW (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 21.5 mm, phenyl phase
Sinónimos:
TSKgel® Hydrophobic Interaction Column
About This Item
Productos recomendados
product name
Columna para HPLC TSKgel® fenil-5PW, phase phenyl, L × I.D. 15 cm × 21.5 mm, 13 μm particle size, stainless steel hardware
Materiales
stainless steel hardware
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh Phenyl-5PW, 07656
Parámetros
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
10-50 °C temperature
20 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 21.5 mm
matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
phenyl phase
tamaño de partícula
13 μm
tamaño de poro
1000 Å
pH operativo
2-12
técnica de separación
hydrophobic interaction (HIC)
Categorías relacionadas
Descripción general
Forma física
Información legal
precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)