807466
TOYOPEARL® HW-65C Bulk Media
phase hydroxylated methacrylic polymer, bottle of 500 mL, 75 μm particle size
Sinónimos:
TOYOPEARL® HW-65 Size Exclusion Media
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
TOYOPEARL®
formulario
slurry
envase
bottle of 500 mL
fabricante / nombre comercial
Tosoh 7466
Parámetros
3 bar max. pressure
técnicas
LPLC: suitable
matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
hydroxylated methacrylic polymer phase
tamaño de partícula
75 μm
pH operativo
2-13
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
Especificaciones
Forma física
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)