Documentos
59252-U
Supelco
SUPELCOGEL 8Ca (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Sinónimos:
SUPELCOGEL 8% Crosslinked Guard Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
SUPELCOGEL 8Ca, 8% Crosslinked HPLC Guard Column, 9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L19
Línea del producto
SUPELCOGEL
Características
endcapped: no
fabricante / nombre comercial
SUPELCOGEL
envase
1 ea of
Parámetros
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 4.6 mm
matriz
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
polymeric
tamaño de partícula
9 μm
técnica de separación
ligand exchange
Otras notas
This guard column does not include tubing, nuts or ferrules. Please order them separately.
Información legal
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)