58249
Uniones Valco®
internal reducing, 1/4 to 1/16 in., bore size 0.75 mm
Sinónimos:
Valco® Reducing Union 1/4 to 1/16 in.
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
descripción
zero dead volume 0.75 mm bore
envase
pkg of 1 ea
calibre tamaño
0.75 mm
Adaptador
1/16 in. Valco (nut and ferrule included)
1/4 in. Valco (nut and ferrule included)
compatibilidad
1/4 to 1/16 in.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)