Documentos
54417
Rheodyne® 3-way Valve, 7030
Accepts 1/16″ tubing
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Materiales
stainless steel valve
descripción
manual 3-way switching valve
Características
number of ports 6
positions 2
fabricante / nombre comercial
Rheodyne
Parámetros
5000 psi max. pressure (350 bar) (factory set)
Adaptador
10-32 female Rheodyne valve ports
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)