48476
Omegawax Column Test Mix
50 μg/mL in hexane, analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 mL
concentración
50 μg/mL in hexane
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-7.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-22 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)