40685
Flufenoxuron
reference material
Sinónimos:
N-{4-[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-fluorophenylaminocarbonyl}-2,6-difluoro-benzamide
About This Item
Productos recomendados
grado
reference material
Análisis
≥97.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
formato
neat
cadena SMILES
Fc1cc(Oc2ccc(cc2Cl)C(F)(F)F)ccc1NC(=O)NC(=O)c3c(F)cccc3F
InChI
1S/C21H11ClF6N2O3/c22-12-8-10(21(26,27)28)4-7-17(12)33-11-5-6-16(15(25)9-11)29-20(32)30-19(31)18-13(23)2-1-3-14(18)24/h1-9H,(H2,29,30,31,32)
Clave InChI
RYLHNOVXKPXDIP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)