28412-U
10mm/10mm Union
PTFE, pk of 3
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE
descripción
for connecting glass dioxin columns and reversible tubes with 10mm stem O.D.
envase
pk of 3
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicaciones
food and beverages
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
PloS one, 6(4), e19158-e19158 (2011-05-12)
Elevation of extracellular Ca(2+) concentration induces intracellular Ca(2+) signaling in parathyroid cells. The response is due to stimulation of the phospholipase C/Ca(2+) pathways, but the direct mechanism responsible for the rise of intracellular Ca(2+) concentration has remained elusive. Here, we