22008
Caps
Swagelok® 400-C, brass, 1/4 in. male
Sinónimos:
Swagelok® 400C,BRASS CAPS 1/4" PK6
About This Item
Productos recomendados
Materiales
brass
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Swagelok® 400-C
Adaptador
1/4 in. male
Descripción general
Nuts and ferrules included.
Aplicación
Swagelok® caps maybe used to seal the conditioned sampling tube, during gas chromatographic determination of low concentrations of volatile organic compounds (≤C6) in ambient air using mercuric oxide reduction gas detection (RGD).
Información legal
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Passive sampling and gas chromatographic determination of low concentrations of reactive hydrocarbons in ambient air with reduction gas detector.
Journal of Chromatography A, 648 (1), 191-197 (1993)