ZRB1742
Anti-NOVA2 Antibody, clone 2J16 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2J16, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 49.1 kDa
observed mol wt ~52 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
rat, mouse, human
reactividad de especies (predicha por homología)
porcine, feline, bovine, canine, monkey
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
N-terminal half
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NOVA2(4858)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting with recombinant Human NOVA2.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected recombinant Human NOVA2 protein.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected NOVA2 in lysates from E16 Rat brain, E16 Mouse brain E16, and Human fetal brain tissue..
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected NOVA2 in Neuro-2a cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected NOVA2 in human cerebral cortex tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound NOVA2 with a KD of 2.4 x 10-6 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable