Saltar al contenido
Merck
Todas las fotos(1)

Key Documents

Z740212

Supelco

TLC Glass Plates

L × W 5 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator

Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización


About This Item

Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07

Materiales

glass support
silica gel 60 matrix

Características

binder Polymeric
fluorescent indicator

envase

pkg of 100 ea

fabricante / nombre comercial

EMD Millipore® 1.05714.0001

técnicas

thin layer chromatography (TLC): suitable

L × An

5 cm × 20 cm

capa grosor

250 μm

tamaño de partícula

10-12 μm

tamaño de poro

60 Å medium pore diameter

¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos

Información legal

EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Certificados de análisis (COA)

Busque Certificados de análisis (COA) introduciendo el número de lote del producto. Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch»

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico