Z329258
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
L 32 mm, diam. 15 mm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE-coated
oval
fabricante / nombre comercial
BRAND 137307
Longitud
32 mm
Diámetro
15 mm
Descripción general
Ideal for vessels with round bottom, e.g. round-bottom flasks.
Otras notas
BR137307 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG