WH0080055M1
Monoclonal Anti-PGAP1 antibody produced in mouse
clone 5G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-GPI deacylase, Anti-ISPD3024
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5G6, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PGAP1(80055)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
VAIIGHSMGGLVARALLTLKNFKHDLINLLITQATPHVAPVMPLDRFITDFYTTVNNYWILNARHINLTTLSVAGGFRDYQVRSGLTFLPKLSHHTSAL
Forma física
Información legal
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable