WH0050814M1
Monoclonal Anti-NSDHL antibody produced in mouse
clone 6E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-H105E3, Anti-NAD(P) dependent steroid dehydrogenase-like, Anti-XAP104
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6E3, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NSDHL(50814)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MEPAVSEPMRDQVARTHLTEDTPKVNADIEKVNQNQAKRCTVIGGSGFLGQHMVEQLLARGYAVNVFDIQQGFDNPQVRFFLGDLCSRQDLYPALKGVNTVFHCASPPPS
Forma física
Información legal
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable