Key Documents
WH0008667M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EIF3S3 antibody produced in mouse
clone 3B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-MGC102958, Anti-eIF3gamma, Anti-eIF3p40, Anti-eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 3 gamma, 40kDa
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3B12, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EIF3H(8667)
Inmunógeno
EIF3S3 (NP_003747, 152 a.a. ~ 250 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
YDPIKTAQGSLSLKAYRLTPKLMEVCKEKDFSPEALKKANITFEYMFEEVPIVIKNSHLINVLMWELEKKSAVADKHELLSLASSNHLGKNLQLLMDRV
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable