Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
WH0008556M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CDC14A antibody produced in mouse
clone 2C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CDC14 cell division cycle 14 homolog A (S. cerevisiae), Anti-Cdc14A1, Anti-Cdc14A2, Anti-cdc14, Anti-hCDC14
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2C12, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CDC14A(8556)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a member of the dual specificity protein tyrosine phosphatase family. It is highly similar to Saccharomyces cerevisiae Cdc14, a protein tyrosine phosphatase involved in the exit of cell mitosis and initiation of DNA replication, suggesting a role in cell cycle control. This protein has been shown to interact with, and dephosphorylate tumor suppressor protein p53, and is thought to regulate the function of p53. Alternative splicing of this gene results in several transcript variants encoding distinct isoforms. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
CDC14A (NP_003663, 431 a.a. ~ 530 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PFRLSSSLQGSAVTLKTSKMALSPSATAKRINRTSLSSGATVRSFSINSRLASSLGNLNAATDDPENKKTSSSSKAGFTASPFTNLLNGSSQPTTRNYPE
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)