WH0002100M1
Monoclonal Anti-ESR2 antibody produced in mouse
clone 3F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-5p152, Anti-ERBETA, Anti-ESRB, Anti-ESRBETA, Anti-Erb, Anti-NR3A2, Anti-estrogen receptor 2 (ER beta)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3F3, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ESR2(2100)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
ILPLEHGSIYIPSSYVDSHHEYPAMTFYSPAVMNYSIPSNVTNLEGGPGRQTTSPNVLWPTPGHLSPLVVHRQLSHLYAEPQKSPWCEARSLEHTLPVNR
Forma física
Información legal
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable