WH0000117M1
Monoclonal Anti-ADCYAP1R1 antibody produced in mouse
clone 2B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-PACAPR, Anti-PACAPRI, Anti-adenylate cyclase activating polypeptide 1 (pituitary) receptor type I
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2B12, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ADCYAP1R1(117)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MHSDCIFKKEQAMCLEKIQRANELMGFNDSSPGCPGMWDNITCWKPAHVGEMVLVSCPELFRIFNPDQVWETETIGESDFGDSNSLDLSDMGVVSRNCTE
Características y beneficios
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable