U7258
Anti-Ubiquilin antibody produced in rabbit
~0.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-DA41, Anti-DSK2, Anti-Protein-linking IAP to cytoskeleton 1, PLIC-1, Anti-UBQLN1, Anti-XDRP1
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~62 kDa
reactividad de especies
human
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentración
~0.5 mg/mL
técnicas
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using lysates of HEK-293T cells and COS7 cells expressing human ubiquilin-1.
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... UBQLN1(29979)
Descripción general
Especificidad
Aplicación
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves