T7790
Tyrphostin 63
≥98%
Sinónimos:
4-Hydroxybenzyl malononitrile
About This Item
Análisis
≥98%
potencia
6500 μM IC50 (negative control)
solubilidad
DMSO: soluble
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Oc1ccc(CC(C#N)C#N)cc1
InChI
1S/C10H8N2O/c11-6-9(7-12)5-8-1-3-10(13)4-2-8/h1-4,9,13H,5H2
Clave InChI
PDRLQWJJFLVIRC-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable