Merck
T1167
Sigma-Aldrich
Tumor Necrosis Factor-α Human Fragment 31-45
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
Arg-Arg-Ala-Asn-Ala-Leu-Leu-Ala-Asn-Gly-Val-Glu-Leu-Arg-Asp
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C69H122N26O22
Número de CAS:
Peso molecular:
1667.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Análisis
≥97% (HPLC)
composición
Peptide content, ~70%
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
Información sobre el gen
human ... TNF(7124)
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable