SRP6225
Nanog-TAT human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
Homeobox transcription factor Nanog
About This Item
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Análisis
≥98% (SDS-PAGE)
formulario
lyophilized powder
mol peso
36.2 kDa
envase
pkg of 10 and 50 μg
impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... N/A(79923)
Descripción general
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable