SRP6087
AKR1C1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
20-alpha HSD, Aldo-keto reductase family 1 member C1, DD1/DD2, DDH1, HBAB
About This Item
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Análisis
≥90% (SDS-PAGE)
formulario
liquid
mol peso
38.9 kDa
envase
pkg of 100 μg
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... AKR1C1(1645)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable