SRP4515
Artemin human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
ART, ARTN, EVN, NBN
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Análisis
≥98% (SDS-PAGE)
formulario
lyophilized
potencia
2-5 ng/mL ED50 (it′s ability to stimulate the proliferation of human SH-SY5Y cells)
mol peso
~24 kDa
envase
pkg of 20 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
impurezas
endotoxin, tested
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... ARTN(9048)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable