SRP3158
Sox2 TAT human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Seleccione un Tamaño
356,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
356,00 €
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
mol peso
36 kDa
envase
pkg of 25 μg
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
color
white
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... SOX2(6657)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)