Documentos clave
SRP0733
Sigma-Aldrich
PCTK2 (CDK17)/CYCLINY, Active
PRECISIO® Kinase, recombinant
Seleccione un Tamaño
10 μG
429,00 €
429,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 μG
429,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
429,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensayo
70-95% (SDS-PAGE)
Formulario
frozen liquid
actividad específica
15-25 nmol/min·mg (radiometric)
mol peso
~64 kDa (Cyclin Y)
~88 kDa (PCTK2)
concentración
0.1 μg/μL
nº de acceso
NM_002595
NM_145012
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
Aplicación
Useful for kinase assay and Western blot.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Recombinant full-length human PCTK2 (CDK17) and Cyclin Y (2-end) were co-expressed by Baculovirus in Sf9 insect cells using N-terminal GST tags. PCTK2 (CDK17) or cyclin-dependent kinase 17 belongs to the cdc2/cdkx subfamily of the ser/thr family of protein kinases. PCTK2 has similarity to a rat protein that is thought to play a role in terminally differentiated neurons (1). The identification of a large family of cdc2-related kinases opens the possibility of combinatorial regulation of the cell cycle together with the emerging large family of cyclins (2).
Reconstitución
Formulated in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, with 25% glycerol.
Almacenamiento y estabilidad
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Información legal
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)