Key Documents
SRP0660
Sigma-Aldrich
CD48, FC Fusion ( IgG1), AviTag (Human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
BLAST-1, CD2L, Cluster of Differentiation 48, SLAMF2
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
recombinante
expressed in HEK 293 cells
formulario
frozen liquid
mol peso
51 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... CD48(962)
Descripción general
Human CD48, Fc fusion protein, also known as Cluster of Differentiation 48, BLAST-1, or SLAMF2. GenBank Accession No. NM_001778, a.a. 27-220 expressed in a HEK293 cell expression system. This protein is fused at the C-terminus to the Fc region of human IgG1 using Avitag technology. MW = 51 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Forma física
Aqueous solution
Información legal
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable