SRP0593
Mouse IDO2, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Sinónimos:
3-dioxygenase 2, Indoleamine 2
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
formulario
frozen liquid
mol peso
46 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
mouse ... IDO2(209176)
Descripción general
Mouse IDO2, also known as Indoleamine 2,3-dioxygenase 2, GenBank Accession No. NM_145949, a.a. 2-407(end) with an N-terminal His-tag, expressed in the presence of hemin in an E. coli cell expression system. MW = 46 kDa.
Forma física
Aqueous solution
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable