SRP0544
B7-H5 (VISTA), FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Platelet receptor Gi24 Dies1, SISP1, VISTA
About This Item
recombinante
expressed in HEK 293 cells
formulario
frozen liquid
mol peso
46.7 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... HHLA2(11148)
Descripción general
Human secreted B7-H5, Fc fusion protein, also known as Gi24, Dies1, VISTA, and SISP1, GenBank Accession No. NM_022153, a.a. 33-194 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 46.7 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Forma física
Aqueous solution
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable