Documentos
SRP0514
Sigma-Aldrich
NAMPT (PBEF1)
recombinant, expressed in E. coli
Sinónimos:
NAMPT, Nicotinamide phosphoribosyltransferase protein, PBEF1, Pre-B Cell-Enhancing Factor, visfatin
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
recombinante
expressed in E. coli
formulario
frozen liquid
mol peso
56 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... NAMPT(10135)
Descripción general
Human Nicotinamide phosphoribosyltransferase protein (NAMPT), also known as PBEF1 or visfatin (GenBank Accession No. NM_005746), a.a. 2-491 (end), no tag, MW=56 kDa, expressed in an E. coli cell expression system.
Forma física
Aqueous solution
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable