SRP0351
PDGFRb active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
CD140B, JTK12, platelet-derived growth factor receptor, beta polypeptide
Seleccione un Tamaño
548,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
548,00 €
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensayo
≥70% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
62 kDa
envase
pkg of 10 μg
técnicas
activity assay: suitable
inhibition assay: suitable
solubilidad
soluble
water: soluble
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... PDGFRB(5159)
Descripción general
Human PDGFRbeta (GenBank Accession No. NM_002609), cytoplasmic domain, amino acids 558-1106 (end) with N-terminal His-tag, MW= 62 kDa, expressed in Sf9 cells via a Baculovirus expression system.
Platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) belongs to subclass III of receptor tyrosine kinases.[1] The PDGFR exists as two isoforms, PDGFa and PDGFb-receptors, consisting of five extracellular immunoglobulin (Ig) loops and an intracellular tyrosine kinase (TK) domain. [2]
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)