SRP0323
KDM4DL human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
KDM4D-like, KDM4DL, lysine (K)-specific demethylase 4E
About This Item
origen biológico
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Análisis
≥70% (SDS-PAGE)
formulario
aqueous solution
mol peso
65 kDa
envase
pkg of 100 μg
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... KDM4E(390245)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable