SRP0252
ULK Active human
recombinant, expressed in FreeStyle™ 293-F cells, ≥40% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
ATG1, ATG1 autophagy related 1 homolog, Serine/threonine-protein kinase ULK1, UNC-51-like kinase
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in FreeStyle™ 293-F cells
Análisis
≥40% (SDS-PAGE)
formulario
aqueous solution
mol peso
113 kDa
envase
pkg of 10 μg
fabricante / nombre comercial
Invitrogen
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentración
>0.02 mg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... ULK1(8408)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación