Merck
SML3883
Sigma-Aldrich
Cephalofurimazine
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
8-benzyl-6-(2,3-difluorophenyl)-2-(furan-2-ylmethyl)imidazo[1,2-a]pyrazin-3(7H)-one, CFz
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H17F2N3O2
Peso molecular:
417.41
Código UNSPSC:
41106609
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
El producto SML3883 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
yellow to orange
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Brain penetrant NanoLuc luciferase substrate with improved brain performance.
Cephalofurimazine is a brain penetrant NanoLuc luciferase substrate with improved brain performance. Cephalofurimazine combined with Antares luciferase generates greater than 20-fold more signal from the brain than standard d-luciferin with firefly luciferase.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
An optimized bioluminescent substrate for non-invasive imaging in the brain
Nature Chemical Biology, 19(6), 731-739 (2023)