Merck
SML2669
Sigma-Aldrich
ITK7
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
8-methyl-7-(prop-1-yn-1-yl)-2-((pyrimidin-2-ylthio)methyl)quinazolin-4(3H)-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H14N4OS
Número de CAS:
Peso molecular:
322.38
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1=C(N=C(CSC2=NC=CC=N2)NC3=O)C3=CC=C1C#CC
Acciones bioquímicas o fisiológicas
ITK7 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of PARP11 mono-ADP-ribosylation (MARylation) activity.
cell penetrant, potent and selective inhibitor of PARP11 mono-ADP-ribosylation
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ilsa T Kirby et al.
Cell chemical biology, 25(12), 1547-1553 (2018-10-23)
Poly-ADP-ribose polymerases (PARPs1-16) play pivotal roles in diverse cellular processes. PARPs that catalyze poly-ADP-ribosylation (PARylation) are the best characterized PARP family members because of the availability of potent and selective inhibitors for these PARPs. There has been comparatively little success in