SML2604
BAY-885
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
BAY 885, BAY885, [2-Amino-4-(trifluoromethoxy)phenyl]{4-[7-(4-methylpiperazin-1-yl)pyrido[3,2-d]pyrimidin-4-yl]piperidin-1-yl}methanone
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(N1CCC(CC1)C2=C3C(C=C(C=N3)N4CCN(CC4)C)=NC=N2)C5=CC=C(C=C5N)OC(F)(F)F
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable