SML2032
Win6mer trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Ac-ARTEVY-NH2 trifluouroaceate salt
About This Item
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
film (Clear)
color
white to off-white
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@H](NC(C)=O)C(N[C@H](C(N[C@@](C(N[C@H](C(N[C@H](C(N[C@H](C(N)=O)CC1=CC=C(C=C1)O)=O)C(C)C)=O)CCC(O)=O)=O)([H])[C@H](O)C)=O)CCCNC(N)=N)=O
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable